Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56856-1G PC56856-250MG PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA 493 EUR
APOSPC56856-1G APOSPC56856-250MG APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255.444 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737908
Numéro CAS: 1507667-28-8
ONU: 3261
ADR: 8 III