Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA 1180 EUR
APOSPC56851-1G APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212820
Numéro CAS: 581813-20-9
ONU: 2735
ADR: 8,III