Imprimer
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 574 EUR
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26395447
Numéro CAS: 918487-39-5
ONU: 1993
ADR: 3,III