Imprimer
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-ethynyl-4-fluorobenzene
PC56836-1G PC56836-250MG PC56836-5G
APOSPC56836-1GEA 58 EUR
APOSPC56836-1G APOSPC56836-250MG APOSPC56836-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29046530
Numéro CAS: 1693887-36-3
ONU: 1993
ADR: 3,III