Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 522 EUR
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₄ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29111399
Numéro CAS: 1446406-93-4