Imprimer
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56825-1G PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA 654 EUR
APOSPC56825-1G APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Formule: C₇H₃BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737890
Numéro CAS: 1628442-65-8