Imprimer
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56815-1G PC56815-250MG
APOSPC56815-1GEA 241 EUR
APOSPC56815-1G APOSPC56815-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835284
Numéro CAS: 1003709-96-3