Imprimer
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 575 EUR
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250146
Numéro CAS: 1378816-28-4