Imprimer
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56805-10G PC56805-1G PC56805-5G
APOSPC56805-10GEA 655 EUR
APOSPC56805-10G APOSPC56805-1G APOSPC56805-5G
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Formule: C₁₁H₆F₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00559321
Numéro CAS: 2340-87-6