Imprimer
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 1010 EUR
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036843
Numéro CAS: 359828-68-5