Imprimer
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 654 EUR
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₂F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634834
Numéro CAS: 2244084-38-4