Imprimer
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-butyl 6-bromo-3-(difluoromethyl)indole-1-carboxylate
PC56795-100MG PC56795-1G PC56795-500MG
APOSPC56795-100MGEA 522 EUR
APOSPC56795-100MG APOSPC56795-1G APOSPC56795-500MG
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₄BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2237235-37-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III