Imprimer
3-Bromobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56792-1G PC56792-250MG
APOSPC56792-1GEA 1260 EUR
APOSPC56792-1G APOSPC56792-250MG
3-Bromobenzyl fluoride 95%
3-Bromobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25963568
Numéro CAS: 456-43-9
ONU: 3265
ADR: 8,III