Imprimer
2-Bromobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56790-1G PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA 609 EUR
APOSPC56790-1G APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26726839
Numéro CAS: 446-47-9
ONU: 3265
ADR: 8,III