Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56780-1G PC56780-5G
APOSPC56780-1GEA 873 EUR
APOSPC56780-1G APOSPC56780-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.477 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393829
Numéro CAS: 1261642-94-7
ONU: 3265
ADR: 8 III