Imprimer
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56766-1G PC56766-250MG
APOSPC56766-1GEA 493 EUR
APOSPC56766-1G APOSPC56766-250MG
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Fluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482169
Numéro CAS: 118507-45-2
ONU: 1759
ADR: 8,III