Imprimer
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56759-1G PC56759-250MG
APOSPC56759-1GEA 609 EUR
APOSPC56759-1G APOSPC56759-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30378923
Numéro CAS: 2006287-03-0