Imprimer
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 654 EUR
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28408579
Numéro CAS: 1802650-67-4