Imprimer
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 1350 EUR
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411263
Numéro CAS: 74418-16-9