Imprimer
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56709-1G PC56709-250MG PC56709-5G
APOSPC56709-1GEA 560 EUR
APOSPC56709-1G APOSPC56709-250MG APOSPC56709-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922588
Numéro CAS: 1208077-27-3