Imprimer
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56681-1G PC56681-250MG
APOSPC56681-1GEA 862 EUR
APOSPC56681-1G APOSPC56681-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₃BrF₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526889
Numéro CAS: 1260743-42-7