Imprimer
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56680-1G PC56680-250MG PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA 48 EUR
APOSPC56680-1G APOSPC56680-250MG APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂Br₂F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526888
Numéro CAS: 2375-96-4