Imprimer
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodo-6H-hexaflurotoluene, 2-Iodo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 522 EUR
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇HF₆I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31613611
Numéro CAS: 2237235-23-1