Imprimer
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate
PC5667-1G PC5667-5G
APOSPC5667-1GEA 190 EUR
APOSPC5667-1G APOSPC5667-5G
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Formule: C₉H₁₂F₂O₄
Point d'ébullition: 85…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10567161
Numéro CAS: 176969-33-8