Imprimer
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 509 EUR
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28737933
Numéro CAS: 1807026-56-7