Imprimer
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56323-1G PC56323-250MG
APOSPC56323-1GEA 193 EUR
APOSPC56323-1G APOSPC56323-250MG
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12962608
Numéro CAS: 1190320-33-2