Imprimer
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 197 EUR
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347722
Numéro CAS: 1079992-96-3