Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 2-Bromo-4-fluoro-3-vinylbenzotrifluoride
PC56279-1G PC56279-250MG
APOSPC56279-1GEA 696 EUR
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31613608
Numéro CAS: 2227272-52-6