Imprimer
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 841 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31613607
Numéro CAS: 2090828-24-1