Imprimer
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-iodobenzene
PC56258-1G PC56258-250MG PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA 192 EUR
APOSPC56258-1G APOSPC56258-250MG APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20233325
Numéro CAS: 1349718-22-4