Imprimer
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56252-1G PC56252-250MG PC56252-5G
APOSPC56252-1GEA 58 EUR
APOSPC56252-1G APOSPC56252-250MG APOSPC56252-5G
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31580165
Numéro CAS: 2090283-00-2
ONU: 3265
ADR: 8,III