Imprimer
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 825 EUR
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Formule: C₅H₅BF₃N
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00971931
Numéro CAS: 407-76-1
ONU: 3261
ADR: 8,III