Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC56211-1G PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA 642 EUR
APOSPC56211-1G APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31580162
Numéro CAS: 2090690-37-0