Imprimer
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium, trifluoro(2,2,2-trifluoroethyl)boranuide
PC56181-100MG PC56181-250MG
APOSPC56181-100MGEA 277 EUR
APOSPC56181-100MG APOSPC56181-250MG
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Formule: C₂H₂BF₆·K
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD27981361
Numéro CAS: 1510778-85-4