Imprimer
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC56144-100MG PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA 145 EUR
APOSPC56144-100MG APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄BrF₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561290
ONU: 2811
ADR: 6.1,III