Imprimer
2-Fluoro-4-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 176 EUR
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Formule: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11109769
Numéro CAS: 2713-28-2