Imprimer
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-nitrile
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 290 EUR
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂F₄N₂
MW: 190.098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28770505
Numéro CAS: 1807303-10-1
ONU: 3276
ADR: 6.1 III