Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56135-1G PC56135-250MG PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 161 EUR
APOSPC56135-1G APOSPC56135-250MG APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22551466
Numéro CAS: 1211530-22-1