Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 0 EUR
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Formule: C₈H₇BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31543788
Numéro CAS: 2187435-02-3