Imprimer
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 50.9 EUR
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28738282
Numéro CAS: 1804402-94-5