Imprimer
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56115-1G PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA 973 EUR
APOSPC56115-1G APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281.051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27927650
Numéro CAS: 705279-03-4