Imprimer
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56105-1G PC56105-250MG
APOSPC56105-1GEA 609 EUR
APOSPC56105-1G APOSPC56105-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28519661
Numéro CAS: 1785431-84-6