Imprimer
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-5GEA 166 EUR
APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849939
Numéro CAS: 1020198-58-6