Imprimer
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56079-1G PC56079-250MG
APOSPC56079-1GEA 1260 EUR
APOSPC56079-1G APOSPC56079-250MG
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₄F₆O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30830085
Numéro CAS: 1335013-85-8