Imprimer
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]acetonitrile, 3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl cyanide
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 69.6 EUR
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065960
Numéro CAS: 1301739-15-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III