Imprimer
N-Methylperfluorobutanesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methylbutane-1-sulphonamide, N-Methylnonafluorobutane-1-sulphonamide
PC56060-1G PC56060-250MG PC56060-5G PC56060-100MG
APOSPC56060-1GEA 516 EUR
APOSPC56060-1G APOSPC56060-250MG APOSPC56060-5G APOSPC56060-100MG
N-Methylperfluorobutanesulphonamide 97%
N-Methylperfluorobutanesulphonamide
Formule: C₅H₄F₉NO₂S
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19707291
Numéro CAS: 68298-12-4