Imprimer
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 1220 EUR
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460315
Numéro CAS: 1274903-38-6