Imprimer
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC56037-1G PC56037-5G PC56037-250MG
APOSPC56037-1GEA 72.5 EUR
APOSPC56037-1G APOSPC56037-5G APOSPC56037-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11847046
Numéro CAS: 486460-26-8