Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 140 EUR
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09039179
Numéro CAS: 276244-25-8
ONU: 3261
ADR: 8,III