Imprimer
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 155 EUR
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30297356
Numéro CAS: 2090323-74-1